Print…
3-Amino-5-bromophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-hydroxyaniline
OR46063-1G OR46063-250MG
APOSOR46063-1GEA 357 EUR
APOSOR46063-1G APOSOR46063-250MG
3-Amino-5-bromophenol 97%
3-Amino-5-bromophenol
Fórmula: C₆H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16999374
Número CAS: 100367-38-2