Print…
5-Bromobenzene-1,3-diamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46062-1G OR46062-250MG OR46062-5G
APOSOR46062-1GEA 0 EUR
APOSOR46062-1G APOSOR46062-250MG APOSOR46062-5G
5-Bromobenzene-1,3-diamine
5-Bromobenzene-1,3-diamine
Fórmula: C₆H₇BrN₂
Ponto de Fusão: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09036306
Número CAS: 33786-90-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III