Print…
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46061-1G OR46061-5G OR46061-25G
APOSOR46061-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46061-1G APOSOR46061-5G APOSOR46061-25G
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
3-Bromo-5-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 128 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00462820
Número CAS: 55215-57-1