Print…
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46049-1G OR46049-5G
APOSOR46049-1GEA 140 EUR
APOSOR46049-1G APOSOR46049-5G
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine 98%
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine
Fórmula: C₈H₉BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08706291
Número CAS: 885266-96-6