Print…
3-Bromo-5-iodophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46047-1G OR46047-250MG OR46047-5G
APOSOR46047-1GEA 24.8 EUR
APOSOR46047-1G APOSOR46047-250MG APOSOR46047-5G
3-Bromo-5-iodophenol
3-Bromo-5-iodophenol
Fórmula: C₆H₄BrIO
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12405397
Número CAS: 570391-20-7