Print…
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dimethyl-3-formylpyridine, 2,6-Dimethylpyridine-3-carboxaldehyde
OR46031-1G OR46031-5G
APOSOR46031-1GEA 228 EUR
APOSOR46031-1G APOSOR46031-5G
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
Fórmula: C₈H₉NO
Densidade: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03265780
Número CAS: 650141-20-1