Print…
2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromo-2-cyanophenol
OR46022-1G OR46022-5G
APOSOR46022-1GEA 23.2 EUR
APOSOR46022-1G APOSOR46022-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
Fórmula: C₇H₄BrNO
Peso Molecular: 198.017 g/mol
Ponto de Fusão: 171…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12828440
Número CAS: 73289-85-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III