Print…
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR460030-25G OR460030-1G OR460030-5G
APOSOR460030-25GEA 959 EUR
APOSOR460030-25G APOSOR460030-1G APOSOR460030-5G
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Fórmula: C₆Cl₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023177
Número CAS: 6542-67-2