Print…
(1R,2R)-1N,1N,2N,2N-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR460002-250MG OR460002-5G
APOSOR460002-250MGEA 79.9 EUR
APOSOR460002-250MG APOSOR460002-5G
(1R,2R)-1N,1N,2N,2N-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine 95+%
(1R,2R)-1N,1N,2N,2N-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine
Fórmula: C₁₀H₂₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411208
Número CAS: 53152-69-5