Print…
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45229-1G OR45229-250MG
APOSOR45229-1GEA 493 EUR
APOSOR45229-1G APOSOR45229-250MG
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756242
Número CAS: 377779-74-3