Print…
2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452211-1G OR452211-500MG
APOSOR452211-1GEA 393 EUR
APOSOR452211-1G APOSOR452211-500MG
2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-3',4'-dichloroacetophenone hydrochloride
Fórmula: C₈H₇Cl₂NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00193094
Número CAS: 41995-19-1