Print…
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR45221-1G OR45221-250MG
APOSOR45221-1GEA 0 EUR
APOSOR45221-1G APOSOR45221-250MG
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18257015
Número CAS: 1256807-33-6