4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452204-1G
OR452204-500MG
APOSOR452204-1GEA
568
EUR
APOSOR452204-1G
APOSOR452204-500MG
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride 97%
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride
Fórmula:
C₁₄H₂₁N·ClH Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD28111316 Número CAS: 654662-98-3 |