N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452202-1G
OR452202-500MG
APOSOR452202-1GEA
0
EUR
APOSOR452202-1G
APOSOR452202-500MG
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine
Fórmula:
C₁₀H₂₂N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08726033 Número CAS: 400652-49-5 |