N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452195-1G
OR452195-250MG
OR452195-500MG
APOSOR452195-1GEA
0
EUR
APOSOR452195-1G
APOSOR452195-250MG
APOSOR452195-500MG
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine 97%
N-Boc-(2-amino-3-methylbutyl)amine
Fórmula:
C₁₀H₂₂N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD14584430 Número CAS: 1117693-61-4 |