N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452194-1G
OR452194-250MG
OR452194-500MG
APOSOR452194-1GEA
1050
EUR
APOSOR452194-1G
APOSOR452194-250MG
APOSOR452194-500MG
N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine 97%
N-Boc-[(2R)-2-amino-3-methylbutyl]amine
Fórmula:
C₁₀H₂₂N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18677264 Número CAS: 400652-56-4 |