Print…
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR452193-1G OR452193-250MG OR452193-500MG
APOSOR452193-1GEA 1050 EUR
APOSOR452193-1G APOSOR452193-250MG APOSOR452193-500MG
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate 97%
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate
Fórmula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18694786
Número CAS: 400652-55-3