Print…
N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452191-1G OR452191-250MG OR452191-500MG
APOSOR452191-1GEA 0 EUR
APOSOR452191-1G APOSOR452191-250MG APOSOR452191-500MG
N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine 97%
N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine
Fórmula: C₇H₁₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11155327
Número CAS: 773045-76-4