Print…
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452190-1G OR452190-250MG OR452190-500MG
APOSOR452190-1GEA 0 EUR
APOSOR452190-1G APOSOR452190-250MG APOSOR452190-500MG
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride 97%
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₈N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31560222
Número CAS: 847696-16-6