Print…
a-(1-Aminoethyl)-4-chloro-benzenemethanol hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452184-1G OR452184-250MG OR452184-500MG
APOSOR452184-1GEA 783 EUR
APOSOR452184-1G APOSOR452184-250MG APOSOR452184-500MG
a-(1-Aminoethyl)-4-chloro-benzenemethanol hydrochloride 97%
a-(1-Aminoethyl)-4-chloro-benzenemethanol hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂ClNO·ClH
Peso Molecular: 222.112 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09028116
Número CAS: 23933-83-7