Print…
b-Amino-2-bromobenzenepropanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452183-1G OR452183-250MG OR452183-500MG
APOSOR452183-1GEA 783 EUR
APOSOR452183-1G APOSOR452183-250MG APOSOR452183-500MG
b-Amino-2-bromobenzenepropanol 97%
b-Amino-2-bromobenzenepropanol
Fórmula: C₉H₁₂BrNO
Peso Molecular: 230.102 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11040142
Número CAS: 1260786-87-5