b-Amino-2-methoxybenzenepropanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452180-1G
OR452180-250MG
OR452180-500MG
APOSOR452180-1GEA
0
EUR
APOSOR452180-1G
APOSOR452180-250MG
APOSOR452180-500MG
b-Amino-2-methoxybenzenepropanol 97%
b-Amino-2-methoxybenzenepropanol
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD10034615 Número CAS: 1018665-73-0 |