(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452179-1G
OR452179-250MG
OR452179-500MG
APOSOR452179-1GEA
870
EUR
APOSOR452179-1G
APOSOR452179-250MG
APOSOR452179-500MG
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-methoxybenzenepropanol
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD17214662 Número CAS: 938462-27-2 |