b-Amino-4-methylbenzenepropanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452173-1G
OR452173-250MG
APOSOR452173-1GEA
789
EUR
APOSOR452173-1G
APOSOR452173-250MG
b-Amino-4-methylbenzenepropanol 97%
b-Amino-4-methylbenzenepropanol
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD10034613 Número CAS: 35373-66-1 |