Print…
b-Amino-4-methylbenzenepropanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452173-1G OR452173-250MG
APOSOR452173-1GEA 789 EUR
APOSOR452173-1G APOSOR452173-250MG
b-Amino-4-methylbenzenepropanol 97%
b-Amino-4-methylbenzenepropanol
Fórmula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10034613
Número CAS: 35373-66-1