Print…
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethanol
OR452167-1G OR452167-250MG
APOSOR452167-1GEA 149 EUR
APOSOR452167-1G APOSOR452167-250MG
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol
Fórmula: C₈H₁₀ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09759235
Número CAS: 179811-64-4