Print…
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452166-1G OR452166-5G
APOSOR452166-1GEA 151 EUR
APOSOR452166-1G APOSOR452166-5G
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine
Fórmula: C₁₃H₁₈BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09701230
Número CAS: 317358-61-5