Print…
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452164-1G OR452164-500MG
APOSOR452164-1GEA 633 EUR
APOSOR452164-1G APOSOR452164-500MG
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09028159
Número CAS: 53360-85-3