Print…
2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452163-1G OR452163-500MG
APOSOR452163-1GEA 0 EUR
APOSOR452163-1G APOSOR452163-500MG
2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀BrNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05861636
Número CAS: 41147-81-3