Print…
(R)-a-Phenyl-1-pyrrolidineethanamine dihydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452156-1G OR452156-250MG OR452156-500MG
APOSOR452156-1GEA 959 EUR
APOSOR452156-1G APOSOR452156-250MG APOSOR452156-500MG
(R)-a-Phenyl-1-pyrrolidineethanamine dihydrochloride 97%
(R)-a-Phenyl-1-pyrrolidineethanamine dihydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31560200
Número CAS: 180305-85-5