Print…
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethanol
OR452154-1G OR452154-250MG
APOSOR452154-1GEA 139 EUR
APOSOR452154-1G APOSOR452154-250MG
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol
Fórmula: C₈H₁₀ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09253716
Número CAS: 191109-51-0