Print…
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethanol
OR452142-1G OR452142-250MG
APOSOR452142-1GEA 897 EUR
APOSOR452142-1G APOSOR452142-250MG
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09253728
Número CAS: 191109-48-5