Print…
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452133-1G OR452133-5G
APOSOR452133-1GEA 77 EUR
APOSOR452133-1G APOSOR452133-5G
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene 97%
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene
Fórmula: C₁₀H₁₃BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155066
Número CAS: 57293-19-3