Print…
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-chlorobenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR452131-1G OR452131-250MG
APOSOR452131-1GEA 574 EUR
APOSOR452131-1G APOSOR452131-250MG
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine
Fórmula: C₁₈H₂₄ClNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08461314
Número CAS: 170284-71-6