3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR45213-1G
OR45213-250MG
APOSOR45213-1GEA
429
EUR
APOSOR45213-1G
APOSOR45213-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula:
C₈H₈O₂S Peso Molecular: 168.213 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD13195793 Número CAS: 29488-33-3 |