Print…
(3-Bromophenyl)-4-piperidinyl-methanone hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452129-1G OR452129-250MG OR452129-500MG
APOSOR452129-1GEA 806 EUR
APOSOR452129-1G APOSOR452129-250MG APOSOR452129-500MG
(3-Bromophenyl)-4-piperidinyl-methanone hydrochloride 97%
(3-Bromophenyl)-4-piperidinyl-methanone hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₄BrNO·ClH
Peso Molecular: 304.611 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11846278
Número CAS: 1225573-65-8