Print…
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45212-1G OR45212-250MG OR45212-5G
APOSOR45212-1GEA 522 EUR
APOSOR45212-1G APOSOR45212-250MG APOSOR45212-5G
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₀O₂S
Peso Molecular: 182.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32219468
Número CAS: 1021432-60-9