Print…
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 4-benzyl-4-cyanopiperidine-1-carboxylate
OR452119-1G OR452119-250MG
APOSOR452119-1GEA 962 EUR
APOSOR452119-1G APOSOR452119-250MG
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine
Fórmula: C₁₈H₂₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11849801
Número CAS: 906329-30-4