Print…
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45211-1G OR45211-250MG OR45211-5G
APOSOR45211-1GEA 522 EUR
APOSOR45211-1G APOSOR45211-250MG APOSOR45211-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₈O₂S
Peso Molecular: 168.213 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06802416
Número CAS: 29481-28-5