Print…
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(1-Methylpyrrolidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
OR452105-1G OR452105-250MG
APOSOR452105-1GEA 550 EUR
APOSOR452105-1G APOSOR452105-250MG
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride 97%
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23135758
Número CAS: 1071634-26-8