Print…
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452102-1G OR452102-500MG
APOSOR452102-1GEA 0 EUR
APOSOR452102-1G APOSOR452102-500MG
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂N₂O·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11858066
Número CAS: 859537-16-9