Print…
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
OR45210-1G OR45210-250MG
APOSOR45210-1GEA 766 EUR
APOSOR45210-1G APOSOR45210-250MG
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
Fórmula: C₈H₁₀OS
Peso Molecular: 154.229 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28664217
Número CAS: 1456863-44-7