Print…
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)butanoic acid
OR452097-1G OR452097-5G
APOSOR452097-1GEA 201 EUR
APOSOR452097-1G APOSOR452097-5G
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17215563
Número CAS: 101759-74-4