Print…
Boc-N-methyl-DL-Leucine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452096-1G OR452096-5G
APOSOR452096-1GEA 177 EUR
APOSOR452096-1G APOSOR452096-5G
Boc-N-methyl-DL-Leucine 97%
Boc-N-methyl-DL-Leucine
Fórmula: C₁₂H₂₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00480937
Número CAS: 13734-32-2