Print…
Fmoc-2-aminobutyric acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)butanoic acid, Fmoc-DL-Abu-OH
OR452095-25G OR452095-5G
APOSOR452095-25GEA 172 EUR
APOSOR452095-25G APOSOR452095-5G
Fmoc-2-aminobutyric acid 97%
Fmoc-2-aminobutyric acid
Fórmula: C₁₉H₁₉NO₄
Peso Molecular: 325.358 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270362
Número CAS: 174879-28-8