Print…
Fmoc-DL-phenylglycine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452093-1G OR452093-25G OR452093-5G
APOSOR452093-1GEA 98.6 EUR
APOSOR452093-1G APOSOR452093-25G APOSOR452093-5G
Fmoc-DL-phenylglycine 97%
Fmoc-DL-phenylglycine
Fórmula: C₂₃H₁₉NO₄
Peso Molecular: 373.401 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02094475
Número CAS: 163883-97-4