Print…
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452092-1G OR452092-500MG
APOSOR452092-1GEA 522 EUR
APOSOR452092-1G APOSOR452092-500MG
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid
Fórmula: C₂₀H₂₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18328457
Número CAS: 1341092-00-9