Print…
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452091-1G OR452091-500MG
APOSOR452091-1GEA 522 EUR
APOSOR452091-1G APOSOR452091-500MG
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Fórmula: C₂₀H₂₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22380683
Número CAS: 1210830-60-6