Print…
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452090-1G OR452090-500MG
APOSOR452090-1GEA 393 EUR
APOSOR452090-1G APOSOR452090-500MG
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22380682
Número CAS: 287210-80-4