Print…
Boc-D-methionine sulphone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452087-1G OR452087-500MG
APOSOR452087-1GEA 393 EUR
APOSOR452087-1G APOSOR452087-500MG
Boc-D-methionine sulphone 97%
Boc-D-methionine sulphone
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₆S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21363159
Número CAS: 74086-45-6