Print…
Boc-DL-norleucine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452085-1G OR452085-25G OR452085-5G
APOSOR452085-1GEA 109 EUR
APOSOR452085-1G APOSOR452085-25G APOSOR452085-5G
Boc-DL-norleucine 97%
Boc-DL-norleucine
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01326593
Número CAS: 125342-48-5